Learn More
4-Clorobenzhidrazida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403894 5 g 5 g
11304759 50 g 50 g
11413894 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11403894 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11911.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 536-40-3 | C7H7ClN2O | 170.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 536-40-3
Fórmula molecular C7H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 170.60
Número MDL MFCD00007603
Clave InChI PKBGHORNUFQAAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzhydrazide, 4-chlorobenzoylhydrazine, 4-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzohydrazide, 4-chlorobenzoic acid hydrazide, p-chlorobenzoylhydrazine, p-chlorobenzoic hydrazide, p-chlorobenzoyl hydrazide, 4-chlorobenzoyl hydrazide, p-chlorobenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 10816
Nombre IUPAC 4-clorobenzohidrazida
SMILES NNC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzhydrazide
Punto de fusión 162°C to 166°C
Cantidad 5 g
Beilstein 511154
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.6
Porcentaje de pureza 98%