Learn More
Isocianato de 4-clorobencenosulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzenesulfonyl Isocyanate |
| CAS | 5769-15-3 |
| Fórmula molecular | C7 H4 Cl N O3 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | N-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]-1-oxomethanimidamide, (p-Chlorophenyl)sulfonyl isocyanate, 4-Chlorophenylsulfonyl Isocyanate, p-Chlorobenzenesulfonyl Isocyanate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4ClNO3S/c8-6-1-3-7(4-2-6)13(11,12)9-5-10/h1-4H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N=C=O |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-N-(oxometilideno)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 217.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.96 |