Learn More
Cloruro de 4-clorobencenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30359444
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30359444 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30359444 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC2534961G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzenesulfonyl Chloride
CAS 98-60-2
Fórmula molecular C6H4Cl2O2S
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Chlorobenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Chlorophenylsulfonyl Chloride, NSC 6956, p-Chlorobenzenesulfonyl Chloride, p-Chlorophenylsulfonyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H4Cl2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H
SMILES Clc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC 4-cloruro de clorobencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 211.07