Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Código de producto. 11483993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11483993 100 g 100 g
11493993 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483993 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A10271.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 98-60-2
Fórmula molecular C6H4Cl2O2S
Peso molecular (g/mol) 211.06
Número MDL MFCD00007439
Clave InChI ZLYBFBAHAQEEQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro, p-chlorophenylsulfonyl chloride, p-chlorobenzenesulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, p-chloro, p-chlorbenzensulfochlorid, 4-chlorophenylsulfonyl chloride, 4-chlorobenzenesulphonyl chloride, 4-chloro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7398
Nombre IUPAC 4-chlorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 49°C to 54°C
Punto de ebullición 141°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Cantidad 100 g
Número UN UN3261
Beilstein 511583
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.07
Porcentaje de pureza 97%