Learn More
Ácido 4-clorobencenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 98-66-8 |
| Fórmula molecular | C6H5ClO3S |
| Cantidad | 1 Kg |
| Sinónimo | Benzene-1-chloro-4-sulfonic Acid, NSC 9914, p-Chlorobenzenesulfonic Acid, p-Chlorophenylsulfonic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H,8,9,10) |
| SMILES | Clc1ccccc1C#N |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-clorobencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 192.62 |