Learn More
4-Clorobencenosulfonamida, TRC
Código de producto. 30358427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30358427 1 g
1 options
Código de producto. 30358427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3645101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzenesulfonamide
CAS 98-64-6
Fórmula molecular C6 H6 Cl N O2 S
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzenesulfonamide, 4-chloro- (9CI, ACI), 4-Chlorobenzenesulfonamide (ACI), Benzenesulfonamide, p-chloro- (6CI, 7CI, 8CI), 4-Chlorobenzezne sulfonamide, 4-Chlorophenylsulfonamide, ADD 55051, NSC 403674, NSC 9913, p-Chlorobenzenesulfamide, p-Chlorobenzenesulfonamide, p-Chlorophenylsulfonamide, Chlorpropamide Imp. A (EP 7.0)
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 4-clorobencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 191.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.9808