Learn More
4-Clorobencenosulfonamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10530001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10530001 100 g Frasco de plástico 100 g
1 options
Código de producto. 10530001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108631000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzenesulfonamide
Nombre de nota 98+%
CAS 98-64-6
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 144.0°C to 148.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C6H6ClNO2S
Fórmula lineal ClC6H4SO2NH2
Número MDL MFCD00007936
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 55
Sinónimo p-chlorobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-chloro, p-chlorobenzenesulfamide, 4-chlorophenylsulfonamide, p-chlorophenylsulfonamide, 4-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-chloro, usaf ma-3, 4-chlorobenzene-1-sulfonamide, 4-chloro-benzenesulfonamide
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in 10% naoh
Clave InChI HHHDJHHNEURCNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC 4-clorobencenosulfonamida
Peso molecular (g/mol) 191.63
PubChem CID 66824
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.63
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzenesulfonamide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.