Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlorobenzenesulfonamide, 98%
Código de producto. 11422748
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422748 500 g 500 g
11412748 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11422748 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A16735.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 98-64-6
Fórmula molecular C6H6ClNO2S
Peso molecular (g/mol) 191.63
Número MDL MFCD00007936
Clave InChI HHHDJHHNEURCNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorobenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, 4-chloro, p-chlorobenzenesulfamide, 4-chlorophenylsulfonamide, p-chlorophenylsulfonamide, 4-chlorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-chloro, usaf ma-3, 4-chlorobenzene-1-sulfonamide, 4-chloro-benzenesulfonamide
PubChem CID 66824
Nombre IUPAC 4-chlorobenzene-1-sulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 144°C to 148°C
Cantidad 500 g
Beilstein 1308891
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.64
Porcentaje de pureza 98%