Learn More
Hidrato de sal sódica de ácido 4-clorobencenosulfínico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464294 25 g 25 g
11454294 5 g 5 g
11474294 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464294 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12583.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14752-66-0 | C6H4ClNaO2S | 198.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14752-66-0
Fórmula molecular C6H4ClNaO2S
Peso molecular (g/mol) 198.60
Número MDL MFCD00035602
Clave InChI JFXAUUFCZJYLJF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-chlorobenzenesulfinate, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-chlorobenzene sulfinate, unii-x2u129fz4n, sodium p-chlorobenzenesulphinate, sodium 4-chlorobenzene-1-sulfinate, 4-chlorobenzene sulfinic acid sodium, 4-chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate, p-chlorobenzenesulfinic acid, sodium salt, acmc-1cin1
PubChem CID 23664783
Nombre IUPAC sodio; 4-clorobencenosulfinato
SMILES [Na+].[O-]S(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzenesulfinic acid sodium salt hydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3575604
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.60 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%