Learn More
Ácido 4-clorobencenoborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzeneboronic Acid |
| CAS | 1679-18-1 |
| Fórmula molecular | C6H6BClO2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | B-(4-chlorophenyl)boronic Acid, p-Chlorobenzeneboronic Acid, (4-Chlorophenyl)boronic Acid, (p-Chlorophenyl)boronic Acid, 4-Chlorobenzeneboronic Acid, NSC 25408, p-Chlorobenzeneboronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6BClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4( -clorofenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 156.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.0149 |