Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-clorobenceneborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482388 1 g 1 g
15492388 5 g 5 g
15402398 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482388 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55984.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 195062-61-4 | C12H16BClO2 | 238.52 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195062-61-4
Fórmula molecular C12H16BClO2
Peso molecular (g/mol) 238.52
Número MDL MFCD05663875
Clave InChI NYARTXMDWRAVIX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10633712
Nombre IUPAC 2-(4-clorofenil)-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto de fusión 50°C to 55°C
Color Marrón a blanco
Cantidad 1 g
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Forma física Sólido
Sinónimo 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-chlorophenylboronic acid pinacol ester, 4-chlorophenylboronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane,2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 1,3,2-dioxaborolane, 2-4-chlorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl chlorobenzene, 4-chlorophenyl boronic acid pinacol ester, 4-chlorobenzeneboronic acid, pinacol ester, p-chlorophenylboronic acid 2,3-dimethyl-2,3-butanediyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.52
Porcentaje de pureza 97%