Learn More
Ácido 4-clorobenceneborónico, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447577 1 g 1 g
11457577 5 g 5 g
11467577 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11447577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15657.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1679-18-1 | C6H6BClO2 | 156.37 g/mol
Used as a GC reagent for diols. It is a reagent used for palladium-catalyzed direct arylation, cyclopalladation, tandem-type Pd(II)-catalyzed oxidative Heck reaction and intramolecular C-H amidation, copper-mediated ligandless aerobic fluoroalkylation, Pd-catalyzed arylative cyclization, ruthenium catalyzed direct arylation, ligand-free copper-catalyzed coupling reactions and regioselective arylation and alkynylation by Suzuki-Miyaura and Sonogashira cross-coupling reactions. Also in as a reagent in the preparation of catalysts for Suzuki-Miyaura cross-coupling, palladium(II) thiocarboxamide complexes as Suzuki coupling catalysts, Biaryls by Suzuki reactions of aryl chlorides, bromides, and iodides with arylboronic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Utilizado como reactivo de GC para los dioles. Es un reactivo utilizado para la arilación directa catalizada por paladio, ciclopaladación, reacción oxidativa de Heck catalizada por PD(II) de tipo tándem y la amidación C-H intramolecular, la fluoroalquilación aeróbica sin ligando mediada por cobre, la ciclización arilativa catalizada por PD, la arilación directa catalizada por rutenio, las reacciones de acoplamiento catalizadas por cobre sin ligandos, la arilación y alquilación regioselectivas de Suzuki-Miyaura y las reacciones de acoplamiento cruzado de Sonogashira. También como reactivo en la preparación de catalizadores para el acoplamiento cruzado de Suzuki-Miyaura, complejos de tiocarboxamida paladio(II) como catalizadores de acoplamiento de Suzuki, biarilos por reacciones de Suzuki de cloruros de arilo, bromuros e yoduros con ácidos arilborónicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua. Soluble en DMSO.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1679-18-1
Fórmula molecular C6H6BClO2
Peso molecular (g/mol) 156.37
Número MDL MFCD00039137
Clave InChI CAYQIZIAYYNFCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorophenyl boronic acid, 4-chlorobenzeneboronic acid, p-chlorophenylboronic acid, benzeneboronic acid, p-chloro, p-chlorobenzeneboronic acid, boronic acid, 4-chlorophenyl, boronic acid, p-chlorophenyl, 4-chlorophenyl boranediol, 4-chlorophenylbornic acid
PubChem CID 74299
Nombre IUPAC ácido 4( -clorofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzeneboronic acid
Punto de fusión 268°C to 277°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2936346
Información de solubilidad Slightly soluble in water. Soluble in DMSO.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.38
Porcentaje de pureza ≥98%