Learn More
4-clorobenceno-d4-sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzene-d4-sulfonamide |
| CAS | 544686-14-8 |
| Fórmula molecular | C6 2H4 H2 Cl N O2 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClNO2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cl)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2,3,5,6-tetradeuterobencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 195.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0059 |