Learn More
4-clorobenceno-1,3-diol (4-clororesorcinol), Mikromol
Código de producto. 30460029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460029 4 x 25 mg 100 miligramos
30052443 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30460029 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3572.0500254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-clorobenceno-1,3-diol (4-clororesorcinol), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlororesorcinol
CAS 95-88-5
Nombres de analitos o componentes 4-Chlororesorcinol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H5 Cl O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phloroglucinol Anhydrous Imp. K (EP), 4-Chloro-1,3-benzenediol, Resorcinol, 4-chloro- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2,4-dihydroxybenzene, 2,4-Dihydroxychlorobenzene, 4-Chloro-1,3-dihydroxybenzene, 4-Chlororesorcin, 4-Chlororesorcinol, 6-Chlororesorcinol, C.I. 76510, NSC 1569, NSC 6298, p-Chlororesorcinol, Phloroglucinol Impurity K
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Oc1ccc(Cl)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-clorobenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 144.56
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143,9978 g/mol