Learn More
4-Chlorobenzamidine hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Código de producto. 13595020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13595020 5 g 5 g
13515030 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13595020 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448660050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 14401-51-5
Fórmula molecular C7H7ClN2·ClH
Peso molecular (g/mol) 191.06
Clave InChI RXAOGVQDNBYURA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride, 4-chlorobenzamidine hcl, p-chlorobenzamidine hydrochloride, 4-chloro-benzamidine hydrochloride, 4-chlorobenzenecarboximidamide monohydrochloride, benzenecarboximidamide, 4-chloro-, monohydrochloride, 4-chlorobenzimidamide hydrochloride, benzamide, p-chloro-, hydrochloride 7ci, benzamidine, p-chloro-, monohydrochloride
PubChem CID 203436
Nombre IUPAC 4-clorobenzenecarboximidamida; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Punto de fusión 244.0°C to 245.0°C
Cantidad 5 g
Envase Glass bottle
Intervalo de porcentaje de ensayo 94 to max. 106% min. (Argentometry)
Fórmula lineal ClC6H4C(=NH)NH2·HCl
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.06
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chlorobenzamidine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.