Learn More
4-Hidriodida de clorobenzamida, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11434633 5 g 5 g
11424633 1 g 1 g
11444633 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434633 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11571.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 115297-57-9 | C7H8ClIN2 | 282.509 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115297-57-9
Fórmula molecular C7H8ClIN2
Peso molecular (g/mol) 282.509
Número MDL MFCD00051987
Clave InChI YMEVGWRZEYGNJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chlorobenzamidine hydroiodide, 4-chlorobenzimidamide hydroiodide, 4-chlorobenzamidine hydriodide, chlorophenamidine hydroiodide, 4-chlorobenzenecarboximidamide hydroiodide, acmc-1bu33, benzenecarboximidamide,4-chloro-,hydriodide 1:1, benzenecarboximidamide,4-chloro-, hydriodide 1:1
PubChem CID 2734221
Nombre IUPAC 4-Hidriodida de clorobenzamida y carboximidamida
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=N)N)Cl.I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzamidine hydriodide
Punto de fusión ∼235°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 8280383
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.51
Porcentaje de pureza 96%