Learn More
4-clorobenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzamide |
| CAS | 619-56-7 |
| Fórmula molecular | C7 H6 Cl N O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 4-chloro-, Benzamide, p-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chlorobenzamide, NSC 406894, NSC 74687, p-Chlorobenzamide, p-Chlorobenzoic acid amide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10) |
| SMILES | NC(=O)c1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-clorobenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 155.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0138 |