Learn More
4-Clorobenzamida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464884 250 g 250 g
11444884 10 g 10 g
11454884 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11464884 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13809.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 619-56-7 | C7H6ClNO | 155.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-56-7
Fórmula molecular C7H6ClNO
Peso molecular (g/mol) 155.58
Número MDL MFCD00007993
Clave InChI BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chlorobenzamide, benzamide, 4-chloro, 4-chloro-benzamide, p-chlorobenzoic acid amide, benzamide, p-chloro, unii-260cv6k0mr, benzamide, p-chloro-6ci,7ci,8ci, 4-chloranylbenzamide, pubchem3619, 4-chlorobenzenecarboxamide
PubChem CID 12084
Nombre IUPAC 4-clorobenzamida
SMILES NC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzamide
Punto de fusión 176°C to 180°C
Cantidad 250 g
Beilstein 774622
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.58
Porcentaje de pureza ≥98%