Learn More
4-clorobenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 104-88-1 |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Benzaldehyde, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzaldehyde, 4-Formylphenyl chloride, NSC 2078, p-Chlorobenzaldehyde, p-Chlorobenzenecarboxaldehyde, p-Chlorophenylaldehyde, para-Chlorobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-clorobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 140.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0029 |