Learn More
4-clorobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30353458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30353458 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30353458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3647352.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzaldehyde
CAS 104-88-1
Fórmula molecular C7 H5 Cl O
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Benzaldehyde, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzaldehyde, 4-Formylphenyl chloride, NSC 2078, p-Chlorobenzaldehyde, p-Chlorobenzenecarboxaldehyde, p-Chlorophenylaldehyde, para-Chlorobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Clc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC 4-clorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 140.57
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0029