Learn More
4-clorobenzaldehído, Mikromol™
Código de producto. 18021310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18021310 25 mg 25 miligramos
18002910 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18021310 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0017.030025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-clorobenzaldehído
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzaldehyde
CAS 104-88-1
Nombres de analitos o componentes 4-Chlorobenzaldehyde
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H5 Cl O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Chlorobenzaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
SMILES Clc1ccc(C=O)cc1
Nombre IUPAC 4-clorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 140.57
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 140,0029 g/mol