Learn More
4-clorobenzaldehído, Mikromol™
Description
4-clorobenzaldehído
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzaldehyde |
| CAS | 104-88-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chlorobenzaldehyde |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H5 Cl O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 4-Chlorobenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H |
| SMILES | Clc1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-clorobenzaldehído |
| Show More |