Learn More
4-Clorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzaldehyde |
| Punto de fusión | >46.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Densidad | 1.1960g/mL |
| Punto de ebullición | 214.0°C |
| Temperatura de inflamación | 88°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | ClC6H4CHO |
| Show More |