Learn More
4-clorobenzaldehído-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4 |
| CAS | 62285-59-0 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H Cl O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C=O)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2,3,5,6-tetradeuteriobenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 144.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.028 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 96% Chemical Purity |