Learn More
4-cloruro clorobenzal, TRC
Código de producto. 30136609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136609 10 g 10 g
30009525 5 g 5 g
30008320 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC36415510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13940-94-8
Fórmula molecular C7H5Cl3
Peso molecular (g/mol) 195.47
Sinónimo p,α,α-Trichlorotoluene, 1-Chloro-4-(dichloromethyl)benzene, 4-Chloro-1-(dichloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzylidene Chloride, Dichloro(4-chlorophenyl)methane, p-(Dichloromethyl)benzyl Chloride, p-Chlorobenzal Chloride, p-Chlorobenzylidene Chloride, α,α,4-Trichlorotoluene, α,α,p-Trichlorotoluene
Nombre IUPAC 1-cloro-4-(diclorometil)benceno
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chlorobenzal Chloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,7H
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.9457
Porcentaje de pureza >95%