Learn More
4-Cloroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10462780 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10462780 25 g Frasco de vidrio 25 g
15770819 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462780 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 170150250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-12-1 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-12-1
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.58
Clave InChI YRGAYAGBVIXNAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloroanisole, benzene, 1-chloro-4-methoxy, p-chloroanisole, p-chlorophenyl methyl ether, anisyl chloride, anisole, p-chloro, p-chloromethoxybenzene, 4-chlorophenol methyl ether, 1-chloro-4-methoxy-benzene, unii-0f18bly08q
PubChem CID 12167
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroanisole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -18.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 198.0°C to 202.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H4OCH3
Índice de refracción 1.5340 to 1.5360
Cantidad 25 g
Beilstein 06,186
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.58
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloroanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.