Learn More
4-Cloroanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11450193 50 g 50 g
11460193 250 g 250 g
11440193 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11450193 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11377.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 623-12-1 | C7H7ClO | 142.582 g/mol
4-Chloroanisole was found to react with Cu (II)-smectite forming a blue clay-organic complex. 4-Chloroanisole was chosen as the main test substrate for the optimisation studies as it is electronically deactivated and thus resistant to oxidative addition and consequently very reluctant to enter a catalytic manifold.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se descubrió que el 4-cloroanisol reaccionaba con la esmectita-Cu(II) y formaba un complejo orgánico de arcilla azul. Se eligió el 4-cloroanisol como el principal sustrato de prueba para los estudios de optimización, ya que está desactivado electrónicamente, por lo que es resistente a la adición oxidativa y, en consecuencia, muy reacio a entrar en un colector catalítico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 623-12-1
Fórmula molecular C7H7ClO
Peso molecular (g/mol) 142.582
Número MDL MFCD00000616
Clave InChI YRGAYAGBVIXNAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloroanisole, benzene, 1-chloro-4-methoxy, p-chloroanisole, p-chlorophenyl methyl ether, anisyl chloride, anisole, p-chloro, p-chloromethoxybenzene, 4-chlorophenol methyl ether, 1-chloro-4-methoxy-benzene, unii-0f18bly08q
PubChem CID 12167
Nombre IUPAC 1-cloro-4-metoxibenceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloroanisole
Punto de fusión -18°C
Densidad 1.17
Punto de ebullición 198°C to 200°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 50 g
Beilstein 1858901
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 99%