Learn More
4-cloroanisol-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloroanisole-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 1219804-86-0 |
| Fórmula molecular | C7 D4 H3 Cl O |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | 3-Chloro-6-methoxybenzene-1,2,4,5-d4, 1-Chloro-4-methoxy-2,3,5,6-tetradeuteriobenzene, 4-Chloroanisole-d4, 4-Chloroanisole-2,3,5,6-d4, 4-Chloroanisole-2,3,5,6-D4, 1-Chloro-4-methoxybenzene-2,3,5,6-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H7ClO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5 H,1H3/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(OC)c([2 H])c([2 H])c1Cl |
| Nombre IUPAC | 1-cloro-2,3,5,6-tetradeuterio-4-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 146.6075 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.0436 g/mol |
| Mostrar más |