Learn More
4-cloroanilina, Mikromol™
Descripción
4-cloroanilina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloroaniline |
| CAS | 106-47-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-Chloroaniline |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C6 H6 Cl N |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Proguanil Hydrochloride Imp. B (EP), Proguanil Imp. B (EP), 4-Chloroaniline, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chlorobenzenamine, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, Pestanal, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine, Chlorhexidine Diacetate Imp. P (EP), Chlorhexidine Dihydrochloride Imp. P (EP), p-chloroaniline, Proguanil related, Chlorhexidine Diacetate Impurity P, Chlorhexidine Dihydrochloride Impurity P, Proguanil Hydrochloride Impurity B, Chlorhexidine Impurity P, Chlorhexidine Impurity P, Proguanil Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloroanilina |
| Mostrar más |