Learn More
Clorhidrato de 4-cloroanilina, TRC
Código de producto. 30365366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30365366 50 g 50 g
30363574 10 g 10 g
30355848 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30365366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC46031550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20265-96-7
Fórmula molecular C6 H6 Cl N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 164.03
Sinónimo Benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride (1:1), Aniline, p-chloro-, hydrochloride (8CI), Benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride (9CI), 4-Chloroaniline hydrochloride, 4-Chloroaniline monohydrochloride, 4-Chloroanilinium chloride, 4-Chlorobenzenamine hydrochloride, 4-Chlorophenylammonium chloride, p-Chloroaniline hydrochloride, p-Chloroanilinium chloride, p-Chlorophenylamine hydrochloride
Nombre IUPAC 4-cloroanilina; clorhidrato
SMILES Cl.Nc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Chloroaniline hydrochloride
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4H,8H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.9956