Learn More
Clorhidrato de 4-cloroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11323217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323217 5 g 5 g
11333217 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11323217 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13744.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20265-96-7
Fórmula molecular C6H7Cl2N
Peso molecular (g/mol) 164.029
Número MDL MFCD00042057
Clave InChI ISJBQSJDQZLCSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloroaniline hydrochloride, p-chloroaniline hydrochloride, 4-chlorobenzenamine hydrochloride, 4-chloroanilinium chloride, benzenamine, 4-chloro-, hydrochloride, p-chloroanilinium chloride, unii-po3w01cfsw, p-chloroaniline hcl, 4-chloroaniline hcl, p-chlorophenylamine hydrochloride
PubChem CID 5284363
Nombre IUPAC 4-cloroanilina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroaniline hydrochloride
Punto de fusión >230°C (sublimation)
Olor Characteristic
Cantidad 5 g
Número UN UN2018
Beilstein 3560964
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.03
Porcentaje de pureza 97%