Learn More
4-Cloranilina-d4, TRC
Código de producto. 30138443
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138443 100 mg 100 miligramos
17967549 10 mg 10 miligramos
17918479 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30138443 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC377503100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191656-33-4
Fórmula molecular C6 D4 H2 Cl N
Peso molecular (g/mol) 131.5962
Sinónimo Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-chloro- (9CI), 4-Chlorobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Chloroaniline-d4, 4-Chloroaniline-2,3,5,6-D4
Nombre IUPAC 4-cloro-2,3,5,6-tetradeuterioanilina
SMILES [2H]c1c([2H])c(Cl)c([2H])c([2H])c1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroaniline-d4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i1D,2D,3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.044
Porcentaje de pureza >95%