Learn More
4-Cloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495313 250 g 250 g
11485313 1000 g 1000 g
11405323 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495313 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12879.30
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.571 g/mol
4-Chloroaniline is an important building block used in the chemical industry for the production of drugs and dyestuffs. Some benzodiazepine drugs use 4-chloroaniline in their manufacture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-cloroanilina es una unidad estructural importante utilizada en la industria química para la producción de fármacos y colorantes. Algunos fármacos para benzodiacepina usan 4-cloroanilina en su fabricación.
Solubilidad
Soluble en agua (2,6 g/litro a 20 °C ).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, cloroformatos y ácido nitroso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 106-47-8
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.571
Número MDL MFCD00007835
Clave InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
Nombre IUPAC 4-cloroanilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloroaniline
Punto de fusión 67°C to 72°C
Densidad 1.43
Cantidad 250 g
Número UN UN2018
Beilstein 471359
Índice Merck 14,2118
Punto de ebullición 232°C
Información de solubilidad Soluble in water (2.6g/Liter at 20°C ).
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 98%