Learn More
4-Cloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10355930 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 GR
5 Kg
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10355930 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10080740 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10677632 100 g Frasco de vidrio 100 g
10090740 500 g Frasco de vidrio 500 g
10267263 5 kg Frasco de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10355930 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 108590010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106-47-8 | C6H6ClN | 127.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-47-8
Fórmula molecular C6H6ClN
Peso molecular (g/mol) 127.57
Número MDL MFCD00007835
Clave InChI QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
Nombre IUPAC 4-cloroanilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroaniline
Punto de fusión 68.0°C to 72.0°C
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
Color Beige a morado
% máx. CAS 100.0
Cantidad 1 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Sólido cristalino
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Fórmula lineal ClC6H4NH2
Viscosidad 1.2 mPa.s (90°C)
Beilstein 12,607
Índice Merck 15,2118
Punto de ebullición 232.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, acetone and, carbon disulfide
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.57
Porcentaje de pureza 98%