Learn More
4-Cloroanilina (4-Clorofenilamina), TRC
Código de producto. 30134903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134903 5 g 5 g
30040681 1 g 1 g
30040579 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3775005G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-47-8
Fórmula molecular C6 H6 Cl N
Peso molecular (g/mol) 127.57
Sinónimo Aniline, p-chloro- (8CI), 4-Chlorobenzenamine, 1-Amino-4-chlorobenzene, 4-Amino-1-chlorobenzene, 4-Aminochlorobenzene, 4-Chloro-1-aminobenzene, 4-Chloroaniline, 4-Chlorophenylamine, NSC 36941, p-Aminochlorobenzene, p-Chloroaniline, p-Chlorophenylamine
Nombre IUPAC 4-cloroanilina
SMILES Nc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroaniline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 127.0189
Porcentaje de pureza >95%