Learn More
4-Cloranilina-2,6-d2, TRC
Código de producto. 30368663
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30368663 25 mg 25 miligramos
30358440 2.5 mg -
30361168 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368663 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37750125MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35749-94-1
Fórmula molecular C6H4D2ClN
Peso molecular (g/mol) 129.58
Sinónimo 4-Chloroaniline-2,6-D2, 4-Chloroaniline D2 (phenyl 2,6 D2), Benzen-2,6-d2-amine, 4-chloro-, 4-Chloroaniline-2,6-d2, 4-Chlorobenzen-2,6-d2-amine
Nombre IUPAC 4-clorobenceno-2,6-d2-amina
SMILES ClC1=CC([2H])=C(C([2H])=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroaniline-2,6-D2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2/i3D,4D
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.03