Learn More
4-cloroanilina-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloroaniline-d4 |
| CAS | 191656-33-4 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H2 Cl N |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-chloro- (9 CI), 4-Chlorobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-Chloroaniline-d4, 4-Chloroaniline-2,3,5,6-D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4 H,8H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Cl)c([2 H])c([2 H])c1N |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2,3,5,6-tetradeuterioanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 131.5962 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.044 g/mol |
| Mostrar más |