Learn More
4-(Cloroacetil)morfalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Chloroacetyl)morpholine |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.04 |