Learn More
4-(Cloroacetil)morfolina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11467124
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11467124 5 g 5 g
11457124 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11467124 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21548.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1440-61-5 | C6H10ClNO2 | 163.601 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1440-61-5
Fórmula molecular C6H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 163.601
Número MDL MFCD00721939
Clave InChI YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
PubChem CID 74040
Nombre IUPAC 2-cloro-1-morfolin-4-iletanona
SMILES C1COCCN1C(=O)CCl
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Chloroacetyl)morpholine
Punto de fusión 27°C to 30°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.61
Porcentaje de pureza ≥97%