Learn More
4-(Cloroacetil)morfolina, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11457124
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11457124 1 g 1 g
11467124 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11457124
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B21548.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1440-61-5 | C6H10ClNO2 | 163.601 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1440-61-5
Fórmula molecular C6H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 163.601
Número MDL MFCD00721939
Clave InChI YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-chloroacetyl morpholine, morpholine, 4-chloroacetyl, 4-chloroacetyl morpholine, n-chloroacetyl morpholine, 2-chloro-1-morpholin-4-yl ethan-1-one, n-chloroacetylmorpholine, chloroacetic acid morpholide, 2-chloro-1-morpholinoethanone, 2-chloro-1-morpholin-4-yl-ethanone, chloroacetic acid, morpholide
PubChem CID 74040
Nombre IUPAC 2-cloro-1-morfolin-4-iletanona
SMILES C1COCCN1C(=O)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Chloroacetyl)morpholine
Punto de fusión 27°C to 30°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.61
Porcentaje de pureza ≥97%