Learn More
4'-Cloroacetanilida, TRC
Código de producto. 17994025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994025 5 g 5 g
17910985 1 g 1 g
17922005 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994025 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3633555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-03-7
Fórmula molecular C8 H8 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 169.61
Sinónimo Acetanilide, 4'-chloro- (8CI), N-(4-Chlorophenyl)acetamide, 4'-Chloroacetanilide, N-(4-Chlorophenyl)ethaneamide, N-(p-Chlorophenyl)acetamide, N-Acetyl-4-chloroaniline, N-Acetyl-p-chloroaniline, NSC 40563, NSC 444, p-Chloroacetanilide
Nombre IUPAC N-(4-clorofenil)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroacetanilide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8ClNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0294
Porcentaje de pureza >95%