Learn More
4'-Cloroacetanilida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324759 25 g 25 g
11423534 100 g 100 g
11433534 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324759 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11214.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 539-03-7 | C8H8ClNO | 169.608 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4′-cloroacetanilida se utiliza en preparaciones farmacéuticas, utilizando la columna PGC. Y también se utiliza en la síntesis de alprazolam.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-03-7
Fórmula molecular C8H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 169.608
Número MDL MFCD00000612
Clave InChI GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-chloroacetanilide, n-4-chlorophenyl acetamide, 4-chloroacetanilide, p-chloroacetanilide, n-acetyl-p-chloroaniline, acetamide, n-4-chlorophenyl, acetanilide, 4'-chloro, acetic-4-chloroanilide, n-p-chlorophenyl acetamide, n-4-chloro-phenyl-acetamide
PubChem CID 10871
ChEBI CHEBI:116915
Nombre IUPAC N-(4-clorofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloroacetanilide
Punto de fusión 178°C to 180°C
Densidad 1.385
Punto de ebullición 333°C
Cantidad 25 g
Beilstein 509638
Índice Merck 14,2111
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.61
Porcentaje de pureza ≥98%