Learn More
4'-Cloroacetanilida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742211 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742211 50 g Frasco de plástico 50 g
10732211 5 g Frasco de vidrio 5 g
10188133 250 g Frasco de plástico 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10742211 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169950500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 539-03-7 | C8H8ClNO | 169.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 539-03-7
Número MDL MFCD00000612
Clave InChI GGUOCFNAWIODMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-chloroacetanilide, n-4-chlorophenyl acetamide, 4-chloroacetanilide, p-chloroacetanilide, n-acetyl-p-chloroaniline, acetamide, n-4-chlorophenyl, acetanilide, 4'-chloro, acetic-4-chloroanilide, n-p-chlorophenyl acetamide, n-4-chloro-phenyl-acetamide
PubChem CID 10871
ChEBI CHEBI:116915
Nombre IUPAC N-(4-clorofenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4′-Chloroacetanilide
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 177°C to 181°C
Color Beige grisáceo o blanco
Punto de ebullición 333°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular C8H8ClNO
Fórmula lineal CH3CONHC6H4Cl
Cantidad 50 g
Beilstein 12, 611
Índice Merck 14, 2111
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and carbon disulfide,slightly soluble in ccl4 and benzene
Peso molecular (g/mol) 169.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Chloroacetanilide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.