Learn More
Isómero 4-cloro-trazodona, TRC
Código de producto. 30179889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179889 250 mg 250 miligramos
30180213 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179889 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC421650250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 157072-19-0
Fórmula molecular C19 H22 Cl N5 O
Peso molecular (g/mol) 371.8639
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 2-[3-[4-(4-chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-, 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one, 4-Chlorotrazodone, 4-Chloro trazodone, 4-Chloro Trazodone Isomer
Nombre IUPAC 2-[3-[4-(4-clorofenilo)piperazina-1-il]propil]-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridina-3-una
SMILES Clc1ccc(cc1)N2CCN(CCCN3N=C4C=CC=CN4C3=O)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[3-[4-(4-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl]-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-7-17(8-6-16)23-14-12-22(13-15-23)9-3-11-25-19(26)24-10-2-1-4-18(24)21-25/h1-2,4-8,10H,3,9,11-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.1513