Learn More
4-clororesorcinol-13C6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chlororesorcinol-13C6 |
| CAS | 953390-32-4 |
| Fórmula molecular | 13C6H5ClO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro Resorcinol 13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3,8-9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | O[13c]1[13cH][13cH][13c](Cl)[13c](O)[13cH]1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trieno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 150.51 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0179 |