Learn More
4-cloroperfenazina, TRC
Código de producto. 30351411
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30351411 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30351411 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC37915050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro Perphenazine
CAS 875256-24-9
Fórmula molecular C21H26ClN3OS
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4-[3-[4-Chlorophenothiazin-10-yl]propyl]-1-piperazineethanol, 4-[3-(4-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-5-3-7-19-21(17)27-20-8-2-1-6-18(20)25(19)10-4-9-23-11-13-24(14-12-23)15-16-26/h1-3,5-8,26H,4,9-16H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4c(Cl)cccc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(4-clorofenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 403.97