Learn More
Ácido 4-cloro-o-tolioxiacético, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16350468 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16350468 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16350468 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor S955
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Vial automuestreador, certificado de análisis rastreable del NIST acreditado por la Guía ISO/IEC 17025 y la Guía ISO/IEC 34, Hoja de datos de seguridad.
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón orgánico fabricado para GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
AnalitoN.º de CASConcentración
4Ácido -cloro-o-tolioxiacético94-74-61000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-o-tolyoxyacetic Acid
Envase Ampolla de vidrio ámbar premarcada de 2 ml
CAS 94-74-6, 67-56-1
% mín. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes El certificado de análisis indica los analitos objetivo con una exactitud de +/−2 % y realiza las correcciones de la pureza de materias primas.
% máx. CAS 0.1, 99.9
Fórmula molecular C9H9ClO3
Para utilizar con (equipo) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS y otros instrumentos analíticos
Clave InChI WHKUVVPPKQRRBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)OCC(=O)O
Nombre IUPAC 2-(4-cloro-2-metilfenoxi)ácido acético
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 200.618
PubChem CID 7204
Cantidad 1 mL
ChEBI CHEBI:50099
Mostrar más Mostrar menos
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio