Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-O-tolilhidracina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10169222
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10169222 1 g 1 g
10022422 10 g 10 g
10072404 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10169222 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01504DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 19690-59-6
Fórmula molecular C7H10Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 193.071
Número MDL MFCD00012944
Clave InChI VBVZXWFQHFXJJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 1-4-chloro-2-methylphenyl hydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hydrochloride, 4-chloro-2-methylphenylhydrazine, chloride, 4-chloro-2-tolylhydrazine hcl, 5-chloro-2-hydrazinotoluene hydrochloride, hydrazine, 4-chloro-2-methylphenyl-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 3084321
Nombre IUPAC (4-cloro-2-metilfenil)hidracina;clorhidrato
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Cl)NN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal ClC6H3(CH3)NHNH2·HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.08
Porcentaje de pureza 97%