Learn More
4-Cloro-o-fenilendiamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449772 25 g 25 g
11459772 100 g 100 g
11469772 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449772 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10823.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-83-0 | C6H7ClN2 | 142.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-83-0
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.59
Número MDL MFCD00011691
Clave InChI BXIXXXYDDJVHDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-1,2-diaminobenzene, 4-chloro-o-phenylenediamine, 4-chloro-1,2-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-chlorobenzene, 1,2-benzenediamine, 4-chloro, ursol olive 6g, 3,4-diaminochlorobenzene, 4-chloro-1,2-benzenediamine, 2-amino-4-chloroaniline, p-chloro-o-phenylenediamine
PubChem CID 7263
ChEBI CHEBI:82301
Nombre IUPAC 4-Clorobenceno-1,2-diamina
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-o-phenylenediamine
Punto de fusión 70°C to 74°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.59
Porcentaje de pureza 97%