Learn More
4-Cloro-N-fenilbutiramida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15426168
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 15426168
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H59762.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7578-45-2
Fórmula molecular C10H12ClNO
Peso molecular (g/mol) 197.662
Número MDL MFCD01357318
Clave InChI GJMGKNWSRKDALN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-n-phenylbutyramide, n-phenyl-4-chlorobutanamide, 4-chloro-n-phenyl-butyramide
PubChem CID 5106095
Nombre IUPAC 4-cloro-N-fenilbutanamida
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC(=O)CCCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-N-phenylbutyramide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.66
Porcentaje de pureza 97%